Learn More
1-Bromo-4-(2-bromoetil)benceno, TRC
Código de producto. 30336804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336804 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30336804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680753250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
CAS 1746-28-7
Fórmula molecular C8H8Br2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCCc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(2-bromoetilo)benceno
Peso molecular (g/mol) 263.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.8993