Learn More
1-Bromo-3-(trifluorometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 401-78-5 |
| Fórmula molecular | C7H4BrF3 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-trifluoromethylbenzene, 3-(Trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 3-Bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-Bromobenzotrifluoride, 3-Bromobenzyltrifluoride, 3-Bromotrifluoromethylbenzene, NSC 9468, m-(Trifluoromethyl)bromobenzene, m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, m-Bromo(trifluoromethyl)benzene, m-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, m-Bromobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 225.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.9448 |