Learn More
1-Bromo-3-(trifluorometoxi)benceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417887 25 g 25 g
11319519 1 g 1 g
11407887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16561.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2252-44-0
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.007
Número MDL MFCD00040943
Clave InChI WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxy bromobenzene, 3-bromo trifluoromethoxy benzene, m-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethoxy, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, bromo-3-trifluoromethoxy benzene, buttpark 91\57-27, 1-bromo-3-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 519964
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Densidad 1.62
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 25 g
Beilstein 1945938
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza ≥98%