Learn More
1-Bromo-3-(tert-butildimetilsiloxi)benceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358406 5 g 5 g
11348406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17440.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 65423-56-5 | Molecular Formula: C12H19BrOSi | Molecular Weight: 287.272 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65423-56-5
Fórmula molecular C12H19BrOSi
Peso molecular (g/mol) 287.272
Número MDL MFCD01318106
Clave InChI BFRHMVJJJGUHDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromophenyl tert-butyldimethylsilyl ether, 1-bromo-3-tert-butyldimethylsiloxy benzene, silane, 3-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-1b3kt, 3-t-butyldimethylsilyloxybromobenzene, 3-t-butyldimethylsilyloxy bromobenzene, 3-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-tert-butyldimethylsiloxy bromobenzene
PubChem CID 11254705
Nombre IUPAC (3-bromofenoxi)-tert-butil-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)Br
Specifications
Punto de ebullición 66°C (0.3mmHg)
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.509
Sensibilidad Moisture sensitive
Beilstein 2256298
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.27
Porcentaje de pureza ≥98%