Learn More
1-Bromo-3-fenilpropano, TRC
Código de producto. 30338323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338323 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30338323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68706025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-phenylpropane
CAS 637-59-2
Fórmula molecular C9H11Br
Cantidad 25 g
Sinónimo (3-Bromopropyl)benzene, (gamma-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-3-phenylpropane, 1-Phenyl-3-bromopropane, 3-Bromo-1-phenylpropane, 3-Phenyl-1-bromopropane, 3-Phenylpropyl Bromide, NSC 133438
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMILES BrCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-bromopropilbenceno
Peso molecular (g/mol) 199.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0044