Learn More
1-Bromo-3-fenilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10685712 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10122280 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10488820 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10685712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107290050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-59-2
Fórmula molecular C9H11Br
Peso molecular (g/mol) 199.09
Número MDL MFCD00000257
Clave InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
Nombre IUPAC 3-bromopropilbenceno
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-phenylpropane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3100g/mL
Punto de ebullición 219.0°C to 220.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)3Br
Índice de refracción 1.5450 to 1.5470
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 391
Gravedad específica 1.31
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.