Learn More
1-Bromo-3-fenoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-phenoxypropane |
| Punto de fusión | 10°C to 11°C |
| Densidad | 1.365 |
| Punto de ebullición | 130°C to 134°C (14 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 96°C (204°F) |
| Índice de refracción | 1.546 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 508978 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1 |
| Porcentaje de pureza | 98% |