Learn More
1-Bromo-3-fenoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333186 25 g 25 g
11343186 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12494.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 588-63-6 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-63-6
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD00000256
Clave InChI NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide
PubChem CID 68522
Nombre IUPAC 3-bromopropoxibenceno
SMILES BrCCCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-phenoxypropane
Punto de fusión 10°C to 11°C
Densidad 1.365
Punto de ebullición 130°C to 134°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 25 g
Beilstein 508978
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1
Porcentaje de pureza 98%