Learn More
1-Bromo-3-fenoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBDE 2 (3-Bromodiphenyl Ether) |
| CAS | 6876-00-2 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Br O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-bromo-3-phenoxy-, Ether, m-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-3-phenoxybenzene, 3-Bromodiphenyl ether, 3-Bromophenyl phenyl ether, 3-Phenoxy-1-bromobenzene, 3-Phenoxybromobenzene, 3-Phenoxyphenyl bromide, BDE 2, NSC 57095, PBDE 2, m-Bromodiphenyl ether, m-Bromophenoxybenzene, m-Bromophenyl phenyl ether, m-Phenoxybromobenzene, m-Phenoxyphenyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H |
| SMILES | Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-fenoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 249.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9837 |