Learn More
1-Bromo-3-fenoxibenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11336136 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 11336136 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00156DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-phenoxybenzene
CAS 6876-00-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H9BrO
Número MDL MFCD00474520
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-phenoxybromobenzene, 3-bromodiphenyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenoxy, benzene,1-bromo-3-phenoxy, m-bromodiphenyl ether, 3-phenoxyphenyl bromide, 1-phenoxy-3-bromobenzene, 3-bromo-1-phenoxybenzene, acmc-209o4k, 1-bromo-3-phenoxy-benzene
Clave InChI AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fenoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 249.11
PubChem CID 96165
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.11
Porcentaje de pureza 97%