Learn More
1-Bromo-3-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571601 25 g Frasco de plástico 25 g
10163020 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160390250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 585-79-5 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-79-5
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00024298
Clave InChI FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromonitrobenzene, m-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-3-nitro, 3-nitrobromobenzene, m-nitrobromobenzene, 1-bromo-3-nitro-benzene, 3-bromo-1-nitrobenzene, ccris 3114, meta-bromonitrobenzene, bromonitrobenzene-3
PubChem CID 11457
Nombre IUPAC 1-bromo-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-nitrobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51°C to 54°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.7040g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4NO2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 248
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.