Learn More
1-Bromo-3-n-hexilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381999 5 g 5 g
11391999 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26063.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38409-59-5 | C12H17Br | 241.172 g/mol
1-Bromo-3-n-hexylbenzene is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-n-hexilbenceno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Completamente miscible con etanol, acetona, tolueno y cloruro de metileno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38409-59-5
Fórmula molecular C12H17Br
Peso molecular (g/mol) 241.172
Número MDL MFCD09909567
Clave InChI HZUVRCRPECDFAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-n-hexylbenzene, 1-bromo-3-hexyl-benzene, 3-hexylbromobenzene, 3-n-hexyl bromobenzene, #, benzene, 1-bromo-3-hexyl
PubChem CID 563022
Nombre IUPAC 1-bromo-3-hexilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-n-hexylbenzene
Densidad 1.179
Punto de ebullición 90°C to 98°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >120°C (248°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.17
Porcentaje de pureza ≥97%