Learn More
1-Bromo-3-metilbutano, TRC
Código de producto. 30136949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136949 250 g 250 g
30010161 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685555250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-82-4
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.04
Sinónimo 3-Methyl-1-bromobutane, 3-Methylbutyl Bromide, 4-Bromo-2-methylbutane, Isoamyl Bromide, Isobutylmethyl Bromide, Isopentyl Bromide, NSC 9240
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbutano
SMILES CC(CCBr)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-methylbutane
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0044