Learn More
1-Bromo-3-metilbutano, 99%
Código de producto. 10540552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540552 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607751 100 g Frasco de vidrio 100 g
10249450 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10540552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403050050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151,05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-82-4
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.05
Número MDL MFCD00000253
Clave InChI YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbutano
SMILES CC(C)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-methylbutane
Nombre de nota 99%
Acidez 0.1% max. (as HBr)
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -112°C
Color Incolora
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2Br
Índice de refracción 1.4399 to 1.4419
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 136
Índice Merck 15, 5159
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L in water (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene and,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación