Learn More
1-Bromo-3-metilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromo-3-methylbutane was used in the synthesis of 1-(3-methylbutyl)pyrrole and in the production of pentyl peroxy radical by direct photolysis production method. It was also used as extraction solvent for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. It is also used as an alkyl halide and organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-bromo-3-metilbutano se utilizó en la síntesis de 1-(3-metilbutil)pirrol y en la producción de radical peroxilo pentilo por método de producción de fotólisis directa. También se utilizó como disolvente de extracción para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en muestras de agua mediante la microextracción líquido-líquido combinada con cromatografía de gases con espectrometría de masas. También se utiliza como haluro alquílico y reactivo de síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-methylbutane |
| Punto de fusión | -112°C |
| Densidad | 1.208 |
| Punto de ebullición | 120°C to 121°C |
| Temperatura de inflamación | 22°C (71°F) |
| Índice de refracción | 1.4409 |
| Cantidad | 5000 g |
| Número UN | UN2341 |
| Beilstein | 773652 |
| Índice Merck | 14,5114 |
| Mostrar más |