Learn More
1-Bromo-3-metilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441828 250 g 250 g
11431828 1000 g 1000 g
11454190 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14492.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151.05 g/mol
1-Bromo-3-methylbutane was used in the synthesis of 1-(3-methylbutyl)pyrrole and in the production of pentyl peroxy radical by direct photolysis production method. It was also used as extraction solvent for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. It is also used as an alkyl halide and organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-metilbutano se utilizó en la síntesis de 1-(3-metilbutil)pirrol y en la producción de radical peroxilo pentilo por método de producción de fotólisis directa. También se utilizó como disolvente de extracción para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en muestras de agua mediante la microextracción líquido-líquido combinada con cromatografía de gases con espectrometría de masas. También se utiliza como haluro alquílico y reactivo de síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-82-4
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.05
Número MDL MFCD00000253
Clave InChI YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbutano
SMILES CC(C)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-methylbutane
Punto de fusión -112°C
Densidad 1.208
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Índice de refracción 1.4409
Cantidad 250 g
Número UN UN2341
Beilstein 773652
Índice Merck 14,5114
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 98%