Learn More
1-Bromo-3-metil-2-buteno (90%), TRC
Código de producto. 30338518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338518 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30338518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6860655G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Fórmula molecular C5H9Br
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
SMILES CC(=CCBr)C
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbut-2-ano
Peso molecular (g/mol) 149.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9888