Learn More
1-Bromo-3-metil-2-buteno, +90 %, estabilizado con plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455383 250 g 250 g
11435383 10 g 10 g
11445383 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13388.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
1-Bromo-3-methyl-2-butene is considered as a source of 3,3-dimethylallyl group and used in the preparation of natural products. It is also employed in the synthesis of base-modified pyrimidine nucleosides. Further, it is used in the preparation of (±)-eldanolide, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan and (±)-fumagillin, an antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-metil-2-buteno se considera una fuente del grupo 3,3-dimetilalilo y se utiliza en la preparación de productos naturales. También se emplea en la síntesis de nucleósidos de pirimidina modificados con base. Además, se utiliza en la preparación de (±)-eldanolida, 1-(3,3-dimetilalil)-L-triptófano y (±)-fumagilina, un antibiótico aislado de Aspergillus fumigatus.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-63-3
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.031
Número MDL MFCD00000242
Clave InChI LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbut-2-ano
SMILES CC(=CCBr)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Nombre de nota stabilized with silver
Densidad 1.281
Punto de ebullición 135°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4895
Cantidad 250 g
Número UN UN2920
Beilstein 1420778
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.03
Porcentaje de pureza ≥90%