Learn More
1-Bromo-3-metil-2-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-methyl-2-butanol |
| CAS | 1438-12-6 |
| Fórmula molecular | C5H11BrO |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11BrO/c1-4(2)5(7)3-6/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(O)CBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-metilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9993 |