Learn More
1-Bromo-3-isopropilbenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11348596
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348596 1 g 1 g
11358596 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17654.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5433-01-2
Número MDL MFCD01318112
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-isopropylbenzene
Densidad 1.285
Punto de ebullición 210°C
Fórmula molecular C9H11Br
Índice de refracción 1.534
Cantidad 1 g
Beilstein 1858092
Sinónimo 1-bromo-3-isopropylbenzene, 3-isopropylbromobenzene, 3-bromocumene, 3-bromoisopropylbenzene, benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl, 1-bromo-3-isopropyl-benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl benzene, m-bromocumene, m-isopropylbromobenzene, m-bromo-isopropyl-benzene
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Clave InChI GBSGGFCCQZUXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC(=CC=C1)Br
Nombre IUPAC 1-bromo-3-propan-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 199.09
PubChem CID 138499
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1
Porcentaje de pureza 95%