Learn More
1-Bromo-3-yodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-iodobenzene |
| CAS | 591-18-4 |
| Fórmula molecular | C6H4BrI |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| SMILES | Brc1cccc(I)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-iodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 282.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.8541 |