Learn More
1-Bromo-3-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484147 100 g 100 g
11474147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19596.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
1-Bromo-3-iodobenzene is used in the preparation of 3'-bromo-2,3,4,5,6-pentaethyl-biphenyl by reacting with hex-3-yne. It is also used to prepare 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene and 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene. Further, it is involved in the preparation of oxygen-tethered 1,6-enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-yodobenceno se utiliza en la preparación de 3′-bromo-2,3,4,5,6-pentaetil-bifenilo tras reaccionar con hex-3-ino. También se utiliza para preparar 1-(3′-bromofenil)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-eno y 1-(3′-bromofenil)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-eno. Además, participa en la preparación de 1,6-eninos enlazados con oxígeno.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-18-4
Fórmula molecular C6H4BrI
Peso molecular (g/mol) 282.91
Número MDL MFCD00001043
Clave InChI CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
Nombre IUPAC 1-bromo-3-iodobenceno
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-iodobenzene
Punto de fusión -9°C
Densidad 2.219
Punto de ebullición 252°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.662
Cantidad 100 g
Beilstein 1854384
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.91
Porcentaje de pureza 98%