Learn More
1-Bromo-3-fluoro-4-yodobenzeno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626144 100 g Frasco de vidrio 100 g
10489930 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626144 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249401000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105931-73-5 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105931-73-5
Fórmula molecular C6H3BrFI
Peso molecular (g/mol) 300.90
Número MDL MFCD00010608
Clave InChI XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzene
PubChem CID 2724516
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1-iodobenceno
SMILES FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46°C to 49°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)I
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.89
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.