Learn More
1-Bromo-3-etilbenceno, TRC
Código de producto. 30339400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339400 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68584025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS 2725-82-8
Fórmula molecular C8H9Br
Cantidad 25 g
Sinónimo (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 1-bromo-3-etilbenceno
Peso molecular (g/mol) 185.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9888