Learn More
1-Bromo-3-etilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494953 1 g 1 g
11404963 5 g 5 g
11414963 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12258.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2725-82-8 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2725-82-8
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00156128
Clave InChI ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
Nombre IUPAC 1-bromo-3-etilbenceno
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-ethylbenzene
Densidad 1.3493
Punto de ebullición 76°C to 78°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 98%