Learn More
1-Bromo-3-cloropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-chloropropane |
| CAS | 109-70-6 |
| Fórmula molecular | C3 H6 Br Cl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-chloropropane, 1-Chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-1-chloropropane, 3-Bromopropyl chloride, 3-Chloro-1-bromopropane, 3-Chloropropan-1-yl bromide, 3-Chloropropyl bromide, NSC 9183, Trimethylene bromide chloride, Trimethylene chlorobromide, ω-Chlorobromopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-cloropropano |
| Peso molecular (g/mol) | 157.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.9341 |