Learn More
1-Bromo-3-cloropropano-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-chloropropane-D6 |
| CAS | 1173018-46-6 |
| Fórmula molecular | C3 D6 Br Cl |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,2,2,3,3-d6, 1-bromo-3-chloro- (ACI), 1-Bromo-3-chloropropane-1,1,2,2,3,3-d6 (ACI), 1-Bromo-3-chloropropane-d6, 1-Bromo-3-chloropropane-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-cloro-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 163.4737 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9718 g/mol |
| Mostrar más |