Learn More
1-Bromo-3-cloropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
250 ML
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Unit Size
10439780 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
11300506 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10162560 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10646754 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10439780 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106862500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.55€
    35.65€ / 250 ml
    Ahorro 5.90€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-70-6
Fórmula molecular C3H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 157.44
Número MDL MFCD00000998
Clave InChI MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloropropano
SMILES C(CCl)CBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloropropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -59.0°C
Densidad 1.5900g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3Br
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 109
Gravedad específica 1.59
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.44
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.