Learn More
1-Bromo-3-cloropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
500 g
5000 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484190 100 g 100 g
11440223 250 g 250 g
11494190 500 g 500 g
11430223 1000 g 1000 g
11450223 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11484190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11395.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-cloropropano se utiliza en la preparación de intermedios farmacéuticos activos, como el gemfibrozilo y el reproterol. También participa en la producción de analgésicos y fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza como reactivo de separación de fase para el aislamiento de alta calidad de ácido ribonucleico (ARN). Se considera un sustituto del cloroformo en separaciones de ácido nucleico.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cloroformo y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes, agentes reductores, aminas, nitruros, compuestos azodiazoicos, metales alcalinos y epóxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-70-6
Fórmula molecular C3H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 157.435
Número MDL MFCD00000998
Clave InChI MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloropropano
SMILES C(CCl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloropropane
Punto de fusión -59°C
Densidad 1.598
Punto de ebullición 142°C to 145°C
Temperatura de inflamación >140°C (284°F)
Índice de refracción 1.4855
Cantidad 100 g
Número UN UN2688
Beilstein 605278
Información de solubilidad Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.44
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-chloropropane