Learn More
1-Bromo-3-clorobenceno, TRC
Código de producto. 30331385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331385 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30331385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68221525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromochlorobenzene
CAS 108-37-2
Fórmula molecular C6 H4 Br Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES Clc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 1-Bromo-3-clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 191.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9185