Learn More
1-Bromo-3-clorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447906 500 g 500 g
11437906 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14026.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-3-chlorobenzene undergoes bromine-magnesium exchange reactions with i-PrMgCl-LiCl in THF at 0°C and is strongly accelerated by electron-withdrawing substituents. It acts as test substrate to study the application of a new catalytic system for cyanation of various aryl halides using K4[Fe(CN)6] as cyanating source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-clorobenceno se somete a reacciones de intercambio bromo-magnesio con i-PrMgCl-LiCl en THF a 0 °C y se acelera considerablemente por los sustituyentes de extracción de electrones. Actúa como sustrato de ensayo para estudiar la aplicación de un nuevo sistema catalítico para la cianación de varios aril haluros utilizando K4[Fe(CN)6] como fuente de cianación.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-37-2
Fórmula molecular C6H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 191.45
Número MDL MFCD00000568
Clave InChI JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
PubChem CID 7928
Nombre IUPAC 1-Bromo-3-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chlorobenzene
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.63
Cantidad 500 g
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.577
Beilstein 1446353
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.46
Porcentaje de pureza 99%