Learn More
1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno-d3, CDN
Código de producto. 30310993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30310993 0.5 g 0.50 g
30309065 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310993 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND72200.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene-D3
CAS 1219805-00-1
Fórmula molecular C6 D3 Br Cl F
Cantidad 0.5 g
Sinónimo 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene-D3, 1-Fluoro-3-chloro-5-bromobenzene-d3, 3-Chloro-5-fluorobromobenzene-d3
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H3BrClF/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c(F)c([2 H])c(Br)c([2 H])c1Cl
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloro-2,4,6-trideuterio-5-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 212.4619
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.9279 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity