Learn More
1-Bromo-3-cloro-2-metilpropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane |
| CAS | 6974-77-2 |
| Fórmula molecular | C4H8BrCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 2-Methyl-1-bromo-3-chloropropane, 2-Methyl-1-chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-2-methyl-1-chloropropane, NSC 21695 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | BrCC(C)CCl |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-cloro-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 171.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.95 |