Learn More
1-Bromo-3-cloro-2-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412689 250 mg 250 miligramos
15492679 1 g 1 g
15402689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66020.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 450412-28-9 | C6H3BrClI | 317.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 450412-28-9
Fórmula molecular C6H3BrClI
Peso molecular (g/mol) 317.35
Número MDL MFCD09907935
Clave InChI GIMVCZMZRZGDTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-chloroiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-3-chlorobenzene, benzene, 1-?bromo-?3-?chloro-?2-?iodo
PubChem CID 10335963
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloro-2-yodobenceno
SMILES ClC1=C(I)C(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Cantidad 250 mg
Beilstein 9119447
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido