Learn More
1-Bromo-3-(bromometil)-5-clorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chlorobenzene |
| CAS | 762292-63-7 |
| Fórmula molecular | C7H5Br2Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Br2Cl/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Clc1cc(Br)cc(CBr)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-(bromometil)-5-clorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 284.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.8447 |