Learn More
1-Bromo-3-bromometil-2-fluorobenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402750 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10402750 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00216DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene
CAS 149947-16-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5Br2F
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
Clave InChI MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(bromometil)-2-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 267.923
PubChem CID 18989440
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 97%