Learn More
1-Bromo-3,5-dimetiladamantan, TRC
Código de producto. 30137356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137356 5 g 5 g
17940015 50 mg 50 miligramos
17948804 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6841205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941-37-7
Fórmula molecular C12 H19 Br
Peso molecular (g/mol) 243.18
Sinónimo 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP)
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-dimetiladamantano
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.067
Porcentaje de pureza >95%