Learn More
1-Bromo-3,5-dimetiladamantano, Mikromol™
Descripción
1-Bromo-3,5-dimetiladamantano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane |
| CAS | 941-37-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H19 Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP), Memantine Related Compound D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3,5-dimetiladamantano |
| Mostrar más |