Learn More
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno, Mikromol™
Código de producto. 30049123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049123 100 mg 100 miligramos
30049150 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049123 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0066.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Nombres de analitos o componentes 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 Br O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(Br)cc(OC)c1
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 217.06
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215,9786 g/mol