Learn More
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461528 5 g 5 g
15471528 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55312.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20469-65-2 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene is used as an intermediate in the synthetic preparation of pharmaceutical inhibitors via cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3,5-dimetoxibenceno se utiliza como intermedio en la preparación sintética de inhibidores farmacéuticos, a través de reacciones de acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Reacciona con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20469-65-2
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD06200685
Clave InChI KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Punto de fusión 62°C to 66°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 97%