Learn More
1-Bromo-3,5-diclorobenceno-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-D3 |
| CAS | 1219803-83-4 |
| Fórmula molecular | C6 D3 Br Cl2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,3,5-d3, 2-bromo-4,6-dichloro- (ACI), 2-Bromo-4,6-dichlorobenzene-1,3,5-d3 (ACI), 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-d3, 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H3BrCl2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Br)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3,5-dicloro-2,4,6-trideuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 228.9165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.8983 g/mol |
| Mostrar más |