Learn More
1-Bromo-3,5-diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10510532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10510532 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397131 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10448862 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10510532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331900050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19752-55-7 | Molecular Formula: C6H3BrCl2 | Molecular Weight: 225.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19752-55-7
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Peso molecular (g/mol) 225.9
Número MDL MFCD00000584
Clave InChI DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-diclorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3, 5-dichlorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 77°C
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación