Learn More
1-Bromo-3,5-diclorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407176 5 g 5 g
11417176 25 g 25 g
11427176 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25492.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19752-55-7 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19752-55-7
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Peso molecular (g/mol) 225.894
Número MDL MFCD00000584
Clave InChI DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-diclorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Punto de fusión 73°C to 77°C
Punto de ebullición 232°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1931524
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.91
Porcentaje de pureza 97%