Learn More
1-Bromo-3,5-di-terc-butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429840 25 g 25 g
11383626 1 g 1 g
11393626 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14646.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22385-77-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22385-77-9
Fórmula molecular C14H21Br
Peso molecular (g/mol) 269.226
Número MDL MFCD00796945
Clave InChI BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
PubChem CID 620136
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-diterc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Punto de fusión 62°C to 66°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2091559
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.23
Porcentaje de pureza 99%