Learn More
1-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479453 250 g 250 g
11459453 10 g 10 g
11469453 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12337.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.006 g/mol
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene is used to prepare the tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate ion, which acts as a stabilizing counterion for electrophilic organic and organometallic cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,3-Bis(trifluorometil)-5-bromobenceno se utiliza para preparar el ión tetraquis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]borato, que actúa como un contraión estabilizador para cationes orgánicos electrofílicos y organometálicos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-70-1
Fórmula molecular C8H3BrF6
Peso molecular (g/mol) 293.006
Número MDL MFCD00000381
Clave InChI CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-bis(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Punto de fusión -16°C
Densidad 1.698
Punto de ebullición 152°C to 155°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 250 g
Beilstein 2123669
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.01
Porcentaje de pureza 98%