Learn More
1-Bromo-3,4-dimetoxi-2-propilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3,4-dimethoxy-2-propylbenzene |
| CAS | 142601-49-8 |
| Fórmula molecular | C11H15BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(6-Bromo-2,3-dimethoxyphenyl)propane, 3,4-Dimethoxy-2-propyl-1-bromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15BrO2/c1-4-5-8-9(12)6-7-10(13-2)11(8)14-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | BrC1=C(CCC)C(OC)=C(OC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3,4-dimetoxi-2-propilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 259.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.03 |