Learn More
1-Bromo-3,4-diclorobenceno, TRC
Código de producto. 30336546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336546 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30336546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6910131G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
CAS 18282-59-2
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-diclorobenceno
Peso molecular (g/mol) 225.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.8795