Learn More
1-Bromo-3-(4-bromofenoxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBDE 13 (3,4'-Dibromodiphenyl Ether) |
| CAS | 83694-71-7 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Br2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzene, 1-bromo-3-(4-bromophenoxy)-, 1-Bromo-3-(4-bromophenoxy)benzene, 3,4'-Dibromodiphenyl ether, BDE 13, PBDE 13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Br2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H |
| SMILES | Brc1ccc(Oc2cccc(Br)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-(4-bromofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 328 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.8942 |