Learn More
1-Bromo-3,4,5-trimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492731 5 g 5 g
15402222 25 g 25 g
15412222 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458130050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2675-79-8
Fórmula molecular C9H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 247.09
Número MDL MFCD00017169
Clave InChI XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
PubChem CID 75885
Nombre IUPAC 5-bromo-1,2,3-trimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Punto de fusión 78.0°C to 82.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.