Learn More
1-Bromo-3,4,5-triclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461749 5 g 5 g
15471749 25 g 25 g
15481749 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64506.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21928-51-8 | C6H2BrCl3 | 260.34 g/mol
It is a multipurpose intermediate commonly used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se trata de un producto intermedio multiuso utilizado frecuentemente como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21928-51-8
Fórmula molecular C6H2BrCl3
Peso molecular (g/mol) 260.34
Número MDL MFCD00155009
Clave InChI VZUMVBQMJFFYRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trichlorobromobenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trichloro, 1-bromo-3,4,5-trichlorobenzene, 1-bromo-3,4,5-trichloro-benzene, pubchem23062, acmc-209fpm, ksc497i6l, 1,2,3-trichloro-5-bromobenzene
PubChem CID 4124400
Nombre IUPAC 5-Bromo-1,2,3-triclorobenceno
SMILES ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,4,5-trichlorobenzene
Color Blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Beilstein 2089937
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.34
Porcentaje de pureza 98%